Saltar a
BDPH9C021BD4
Bide Pharmatech
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanethiol
Sinónimos:
4-(trifluoromethoxy)benzyl hydrosulfide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O1S1F3
Número CAS:
Peso molecular:
208.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)12-7-3-1-6(5-13)2-4-7/h1-4,13H,5H2
Inchi Key
VWLQXXSOXQNHJM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)