Saltar a
BDPH9C021BE6
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
Sinónimos:
1-bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-8(2)9(3)13-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7,9H,1H2,2-3H3
Inchi Key
NEFCBANZVNKIBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)