Saltar a
BDPH9C021C28
Bide Pharmatech
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Sinónimos:
1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H7O2N2Cl1S1
Peso molecular:
194.64
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
Inchi Key
JPAFTHVNSBWVQJ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)