Saltar al contenido
BL3H1F1CE00A
BLD Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Sinónimos:
4-(benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
272.3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-8-13(10-17)9-15(19-2)16(14)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
Inchi Key
AGQUHZIDRBKPNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)