Merck
BL3H98CD5B8A
BLD Pharmatech
(S)-Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Sinónimos:
(S)-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H8O3N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H
Inchi Key
QDWFSTLUZHSBAS-DFWYDOINSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)