Saltar a
BL3H9AE4F2D2
BLD Pharmatech
5-((Benzylamino)methyl)-2-((4-ethylbenzyl)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Sinónimos:
5-[(benzylamino)methyl]-2-[(4-ethylbenzyl)amino][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C22H24N6O/c1-2-16-8-10-18(11-9-16)14-24-21-26-22-25-19(12-20(29)28(22)27-21)15-23-13-17-6-4-3-5-7-17/h3-12,23H,2,13-15H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
Inchi Key
PAWBAUIXKSTNNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)