Saltar a
NMIS039
3alpha-5-Cyclo-5alpha-androstane-6beta-ol-17-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
288.42
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H28O2/c1-17-7-6-14-12(13(17)3-4-15(17)20)9-16(21)19-10-11(19)5-8-18(14,19)2/h11-14,16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
InChI key
NIDVKCKYZAQGOI-LYVQZGCSSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)