Saltar a
COM448681237
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Sinónimos:
3-(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
175.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5(9)1-2-7-3-4-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Inchi Key
XJXGOBWSTJVANH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5030
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)