Saltar a
B5920
6-Benzylaminopurine hydrochloride
suitable for plant cell culture, ≥98%
Sinónimos:
BA, N6-Benzyladenine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
261.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
agriculture
SMILES string
Cl.C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11;/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17);1H
InChI key
VQVCNMLGIVVDOS-UHFFFAOYSA-N
General description
6-benzylaminopurine (6-BAP), a synthetic phytohormone, is a first-generation pesticide.
Biochem/physiol Actions
6-Benzylaminopurine (6-BAP), a cytokinin, can promote the growth and development of plants. It helps to set blossoms, initiate fruit maturity and blocks respiratory kinase in plants. 6-BAP is capable of enhancing post harvest life of green vegetables.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)