Merck
V001063
Tropaeolin OO
Sinónimos:
4-[(4-Anilinophenyl)azo]benzenesulfonic acid sodium salt, Orange IV
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N3NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
375.38
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-071-4
Beilstein/REAXYS Number:
3831566
Colour Index Number:
13080
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI key
MLVYOYVMOZFHIU-ANVLNOONSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)