Merck
Strona głównaZastosowaniaNauka i inżynieria materiałowaProdukcja soczewek kontaktowych i stomatologia
Produkcja soczewek kontaktowych i stomatologia
Frezarka dentystyczna rzeźbiąca zęby w formie protezy dentystycznej.
Produkcja soczewek kontaktowych i stomatologicznych to szybko rozwijające się dyscypliny wykorzystujące innowacje materiałowe i produkcyjne w celu poprawy zdrowia oczu i jamy ustnej. Współpracuj z nami, aby pozyskiwać wysokiej jakości surowce i uzyskać bezpieczeństwo łańcucha dostaw od skalowania przez produkcję z elastycznymi opcjami masowymi i dostosowywania. 
Nagrodzone kategorie
Przykład struktury molekularnej polimeru
Narzędzia do polimeryzacji
Zapewniamy niezawodne narzędzia polimeryzacyjne do inicjowania i manipulowania reakcją chemiczną monomerów w celu utworzenia łańcuchów lub sieci polimerowych o określonych właściwościach do różnych zastosowań.
Produkty w sklepie
Szalka Petriego z dynamicznym M stworzona z soli o wysokiej czystości
Sole o wysokiej czystości
Oferujemy szeroką gamę soli o wysokiej czystości, w tym azotany, szczawiany, halogenki, siarczany, węglany i octany, dostępne zarówno w postaci bezwodnej, jak i uwodnionej.
Produkty w sklepie
Tlenki i ceramika o wysokiej czystości wykorzystywane w produkcji lekkich, wysokowydajnych półprzewodników oraz wysokotemperaturowych izolacji termicznych i elektrycznych.
Tlenki i ceramika
Oferujemy szeroką gamę tlenków i ceramiki o wysokiej czystości, ze specjalistycznymi technikami syntezy i oczyszczania oraz różnymi rozmiarami cząstek.
Produkty w sklepie
Ilustracja komputerowa kulistej nanocząstki złota unoszącej się na abstrakcyjnym tle.
Nanomateriały nieorganiczne i metaliczne
Oferujemy kompleksowe portfolio nanomateriałów nieorganicznych i metalicznych, funkcjonalizowanych nanocząstek i zestawów nanomateriałów dla potrzeb badawczych.
Produkty w sklepie
Contact lens with sensor in middle held on fingertip.
Dental prosthetic device fabrication
Produkcja soczewek kontaktowych
Soczewki kontaktowe to okulistyczne urządzenia protetyczne stosowane do korekcji wzroku, terapii i zastosowań kosmetycznych. Soczewki kontaktowe są zazwyczaj produkowane z materiałów polimerowych lub silikonowo-hydrożelowych ze względu na ich zwiększoną przepuszczalność tlenu i wody. Wybór materiału wpływa również na gładkość powierzchni, absorpcję promieniowania UV oraz odporność na rozdarcia i defekty powierzchni. Precyzyjne technologie produkcji umożliwiły dalsze dostosowanie właściwości soczewek kontaktowych, w tym procesy formowania, cięcia tokarskiego i obróbki plazmowej. Aby złagodzić niekorzystne skutki infekcji i stanów zapalnych oraz poprawić komfort i bezpieczeństwo konsumentów, badania koncentrują się obecnie na opracowywaniu nowych monomerów, składów chemicznych polimerów i metod produkcji.
Wyszukiwanie dokumentów
Szukasz bardziej szczegółowych informacji?
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Znajdź dokumenty
Dental milling machine carving out teeth of dental prosthetic form.
Produkcja stomatologiczna
Medycyna stomatologiczna ma na celu zarządzanie zdrowiem jamy ustnej, zwalczanie i leczenie chorób jamy ustnej oraz korygowanie nieprawidłowego ustawienia zębów i szczęki. Produkcja stomatologiczna wykorzystuje różnorodne syntezy półprzewodnikowe i polimerowe, metody przetwarzania i funkcjonalizacji powierzchni do wytwarzania materiałów, produktów i sprzętu stosowanego w stomatologii. Wypełnienia, nakładki, korony i mosty są wykonane z kompozytów na bazie żywicy; szkło-jonomery i stopy są wykorzystywane w stomatologii odtwórczej. Wyciski dentystyczne wykorzystują materiały alginatowe do tworzenia dokładnych negatywowych form do modeli 3D zębów i tkanek miękkich. Estetyczne zastosowania stomatologiczne obejmują wybielanie zębów związkami nadtlenkowymi i łączenie licówek porcelanowych z zębami za pomocą światłoutwardzalnych cementów żywicznych.
Badania nad materiałami stomatologicznymi koncentrują się na monomerach nowej generacji w celu zwiększenia elastyczności, trwałości, biokompatybilności i właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Wykorzystując projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i produkcję wspomaganą komputerowo (CAM), niestandardowe protezy, implanty dentystyczne i urządzenia ortodontyczne mogą być teraz wykonywane szybko i niedrogo przy użyciu druku 3D.  