Merck
Strona głównaTechniki syntezy polimerówPolimeryzacja za pomocą ATRP
Polimeryzacja za pomocą ATRP
Następujące dwie procedury opisują dwie reakcje polimeryzacji ATRP przeprowadzone przez grupę badawczą profesora Dave'a Hadddletona z University of Warwick.
Czytaj więcej o
Polimeryzacja metakrylanu metylu (MMA) z N-propylo-2-pirydylometaniną
Schemat reakcji chemicznej pokazujący polimeryzację metakrylanu metylu (MMA) z N-propylo-2-pirydylometaniną jako katalizatorem, w wyniku której powstaje łańcuch polimerowy z powtarzającymi się jednostkami zawierającymi grupy etoksykarbonylowe i końcowe atomy bromu.
Rysunek 1.Polimeryzacja metakrylanu metylu (MMA) z N-propylo-2-pirydylometaniną, gdzie 1a = N-propylo-2-pirydylometanina
Polimeryzację prowadzi się w warunkach beztlenowych. Najpierw odtlenia się sól metalu przejściowego, a następnie roztwór, po czym dodaje inicjator w celu rozpoczęcia polimeryzacji:
  1. Cu(I)Br (0,134 g, 9.32 × 10-4 moli, nr produktu 212865) i suchy mieszadło magnetyczne zostały dodane do suchej kolby Schlenka (lub kolby okrągłodennej).
  2. Rurkę uszczelniono gumową przegrodą i odtleniono za pomocą trzech cykli zamrażania, pompowania i rozmrażania przy użyciu N2.
  3. Roztwór do polimeryzacji został przygotowany przez dodanie następujących odczynników/rozpuszczalników do kolby pod N2:
  • Toluen (10 mL)
  • MMA (10 mL, 9.36 × 10-2 moli, Nr produktu.M55909)
  • N-propylo-2-pirydylometanimina (0,279 g, 1.87 × 10-3 moli)
  1. Rurkę Schlenka poddaje się trzem dodatkowym cyklom zamrażania, pompowania i rozmrażania, a następnie ogrzewa do 90 °C przy ciągłym mieszaniu.
  2. Po osiągnięciu temperatury reakcji inicjator etylo-2-bromoizomaślan (0.136 ml, 9,36 × 10-4 moli, Nr produktu  E14403) dodaje się pod N2  (t = 0) i rozpoczyna się reakcja polimeryzacji.
Próbki można pobierać w odstępach 30-60 minutowych za pomocą odgazowanej strzykawki i analizować za pomocą GC lub NMR w celu określenia stopnia konwersji i SEC dla masy cząsteczkowej i polidyspersyjności (PDI). Po 300 minutach wyizolowano poli(metakrylan metylu) (PMMA) z końcową konwersją 89,3%. Mn = 8,760 g mol-1  (teoretyczne Mn = 8,930 g mol-1), PDI = 1.20.
Polimeryzacja styrenu z N-pentylo-2-pirydylometaniną
.
Schemat reakcji chemicznej pokazujący polimeryzację styrenu z N-pentylo-2-pirydylometaniną jako katalizatorem, w wyniku której powstaje łańcuch polistyrenowy z powtarzającymi się jednostkami zawierającymi grupy etoksylowe i końcowe atomy bromu.
Rysunek 2.Polimeryzacja styrenu z N-pentylo-2-pirydylometaniną, gdzie 1b = N-pentylo-2-pirydylometanina
Polimeryzacja jest przeprowadzana w warunkach beztlenowych. Najpierw sól metalu przejściowego jest odtleniana, a następnie monomer i inicjator są dodawane do roztworu i odtleniane, a następnie dodawany jest ligand w celu rozpoczęcia polimeryzacji:
  1. Cu(I)Br (0.131 g, 9,1 × 10-4 moli) i suche mieszadło magnetyczne dodano do suchej kolby Schlenka (lub kolby okrągłodennej).
  2. Rurkę uszczelniono gumową przegrodą i odtleniono trzema cyklami zamrażania, pompowania i rozmrażania przy użyciu N2.
  3. Roztwór do polimeryzacji przygotowano w następujący sposób, dodając do kolby pod N2:
  • ksylen (20 mL)
  • styren (10 mL, 8.73 × 10-2 moli, Nr produktu.240869)
  • 2-bromoizomaślan etylu (0,13 mL, 9.1 × 10-4 mol)
  1. Kolba jest poddawana dodatkowym trzem cyklom zamrażania, pompowania i rozmrażania, a następnie podgrzewana do 110 oC przy ciągłym mieszaniu.
  2. Po osiągnięciu temperatury reakcji, N-pentylo-2-pirydylometanimina (0.28 ml, 1,8 × 10-3 mol) dodaje się pod N2  (t = 0).
Próbki można pobierać w odstępach 30-60 minutowych za pomocą odgazowanej strzykawki i analizować za pomocą GC lub NMR pod kątem konwersji i SEC pod kątem masy cząsteczkowej i polidyspersyjności (PDI). Reakcja została zatrzymana po 360 minutach, z końcową konwersją 77,9%. Mn = 5,270 (teoretyczne Mn = 7,900 g mol-1), PDI = 1.29.