Merck
Testowanie patogenów i zepsucia
Salmonella - patogenna bakteria w kształcie pręcika.
Testowanie patogenów służy do identyfikacji organizmów chorobotwórczych w środowisku produkcyjnym, składnikach lub gotowych produktach, które mogą zaszkodzić konsumentom. Rodzaje patogenów obejmują określone szczepy bakterii, wirusy, grzyby lub pasożyty, które mogą powodować choroby u żywiciela. Testowanie patogenów jest stale przeprowadzane w całym procesie produkcyjnym, od surowców po kontrolę gotowych produktów, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów i podlega ścisłym wytycznym regulacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa żywności.
Nagrodzone kategorie
Butelka ze stosem pożywek do hodowli drobnoustrojów
Podłoże do hodowli drobnoustrojów
Odkryj wysokiej jakości pożywki do hodowli drobnoustrojów. Wybierz spośród opcji odwodnionych lub gotowych do użycia, spełniających standardy branżowe i wymogi regulacyjne.
Produkty w sklepie
Zestawy do badań przesiewowych na obecność patogenów, przyrządy i materiały jednorazowego użytku
Zestawy do badań przesiewowych na obecność patogenów, przyrządy i materiały jednorazowego użytku
Testy na obecność patogenów są kluczowym elementem i decydującym czynnikiem sukcesu w skutecznych programach bezpieczeństwa żywności i kontroli procesów. Zapoznaj się z naszą szeroką gamą produktów do badań przesiewowych patogenów, które odpowiadają Twoim potrzebom.
Produkty w sklepie
Butelka ze stosami surowców do hodowli drobnoustrojów
Podłoża do hodowli drobnoustrojów Surowce
Zapoznaj się z naszą szeroką gamą surowców i suplementów pożywek do celów mikrobiologicznych. Wszystkie nasze surowce i suplementy do pożywek są bezpieczne w użyciu i zapewniają optymalną wydajność.
Produkty w sklepie
Etap zaszczepiania w przepływie pracy metod pożywek hodowlanych
Urządzenia do testowania wskaźników jakości
Nasza kolekcja systemów testowych obejmuje alternatywne i szybkie podłoża hodowlane do szybkiego i niezawodnego testowania organizmów wskaźnikowych w sposób efektywny czasowo.
Produkty w sklepie
A person in protective clothing, including a hairnet and face mask, working in a laboratory with various bottles of chemicals on the countertop. Background with a clean, organized workspace, including a laptop and scientific equipment.
USŁUGI TESTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
.Usługi testowania bezpieczeństwa biologicznego w celu zbadania mAbs oraz materiałów do terapii komórkowej i genowej oraz szczepionek w celu zapewnienia, że są one wolne od czynników przypadkowych lub nieoczekiwanych wyników, które mogą spowodować katastrofalne awarie w dalszym przetwarzaniu, w tym: Badania mikrobiologiczne i molekularne.
Metody wykrywania patogenów
  • Konwencjonalne metody wzbogacania i posiewu oparte na hodowli oraz roztwór do szybkiego posiewu<
  • Gotowe do użycia metody pożywkowe
  • ELISA i technologia testów immunologicznych
  • PCR i wykrywanie molekularne
  • Testy przepływu bocznego
Organizmy wskaźnikowe
Podczas gdy testy na obecność patogenów poszukują konkretnych patogenów, testy na obecność organizmów wskaźnikowych mają na celu weryfikację ogólnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa. Wskaźniki mikrobiologiczne to mikroorganizmy, które niekoniecznie są patogenne, ale wskazują na potencjalną obecność patogenów. Wykrycie organizmów wskaźnikowych oznacza, że produkt był narażony na warunki, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka skażenia patogenami. Patogeny mogą być trudne do wykrycia. Dlatego testy na obecność organizmów wskaźnikowych są często stosowane jako dodatkowe metody oceny warunków higienicznych produktu lub środowiska produkcyjnego.
Microbial Spoilage Testing
Testy na obecność mikroorganizmów powodujących psucie się produktów, które wpływają na jakość i bezpieczeństwo. Należą do nich bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, a także drożdże i pleśnie. Mikroorganizmy powodujące psucie się żywności nie są patogenne, ale mogą zmieniać właściwości fizyczne, takie jak tekstura, zapach, smak i kolor, lub właściwości chemiczne produktu, czyniąc go niezdatnym do spożycia. Zepsucie może wystąpić na każdym etapie łańcucha żywnościowego i musi być częścią mikrobiologicznej kontroli jakości. Wymagania dotyczące testowania różnią się w zależności od branży, w zależności od różnych parametrów psucia.