Merck
Strona głównaProduktyMikrobiologia przemysłowaUrządzenia do testowania wskaźników jakości
Urządzenia do testowania wskaźników jakości
Wskaźniki jakości to organizmy wykorzystywane do weryfikacji ogólnej jakości lub warunków higienicznych produktu. Organizmy wskaźnikowe sugerują obecność organizmów powodujących psucie się żywności i ekologicznie podobnych patogenów w żywności, wodzie lub środowisku, ale nie testują na obecność konkretnego patogenu. Dostarcza również wiarygodnych i szybkich informacji o naruszeniu warunków sanitarnych zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub o niepowodzeniu procesu.
METODY TESTOWANIA ORGANIZMÓW WSKAŹNIKOWYCH
Nasza kolekcja systemów testowych obejmuje alternatywne i szybkie pożywki do szybkich i wiarygodnych wyników testów organizmów wskaźnikowych w efektywny czasowo sposób.
Test może łatwo wykryć i wyliczyć organizmy wskaźnikowe w szerokim zakresie próbek żywności i napojów, wykazując wydajność wzrostu równoważną lub lepszą niż inne konwencjonalne rozwiązania na rynku.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-17 z 17
Zmień widok
Wyświetlanie 1-17 z 17
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-17 z 17 wyników
Strona 1 z 1
Strona 1 z 1
MMC-Media Pad® pożywki
Nasze wygodne testy na pożywki MC-Media Pad® są przeznaczone do testowania organizmów wskaźnikowych i monitorowania higieny w produkcji żywności i napojów. Podkładki są pokryte pożywką wzrostową i chromogennymi substratami do specyficznego wykrywania, umożliwiając szybsze wyniki i lepsze odczyty. Kodowanie kolorystyczne wkładek zapewnia szybkie i bezpieczne rozróżnianie pożywek na pierwszy rzut oka. Podłoża hodowlane MC-Media Pad® są dostępne do identyfikacji i izolacji zanieczyszczeń, takich jak
  • Mikroby beztlenowe
  • Bakterie z grupy coli
  • E. coli & Coli
  • Drożdże & Pleśń
Ta wygodna metoda jest zgodna z międzynarodowymi standardami dotyczącymi żywności i napojów (AOAC® PTM, AOAC® OMA, ISO 16140-2) i jest kontrolowana pod względem jakości dzięki selekcji szczepów zgodnie z normą ISO 11133. Podkładki MC-Media Pad® usprawniają przepływ pracy i zmniejszają przestrzeń do przechowywania, inkubacji i ilość odpadów. Te gotowe do użycia wkładki nadają się również do szeregu zastosowań związanych z monitorowaniem higieny, takich jak monitorowanie powietrza, monitorowanie powierzchni i monitorowanie personelu.
Test SimPlate®
Test SimPlate® jest ilościową metodą liczenia. to ilościowa metoda zliczania, która zapewnia łatwe do interpretacji wyniki dla kluczowych grup organizmów wskaźnikowych w złożonych matrycach próbek żywności i środowiska, które stanowią wyzwanie dla innych szybkich metod. Połączenie wstępnie odmierzonej pożywki i opatentowanego urządzenia do posiewu zapewnia dokładne, łatwe do odczytania wyniki szybciej niż tradycyjne metody. System SimPlate® wraz z technologią Binary Detection Technology™ stanowi postęp technologiczny w metodach zliczania. Upraszcza przepływ pracy, ogranicza zakłócenia i zapewnia wyniki z pojedynczej płytki w porównaniu z innymi metodami zliczania. Testy SimPlate® zostały zatwierdzone przez międzynarodowe standardy (AOAC®/MicroVal®).
Powiązane zasoby
Strona 1 z 2
Narzędzia internetowe