Merck
1.46751
Agar Readyplate XLD wg ISO 6579
ReadyPlate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for Salmonella spp.
Synonim(y):
Agar z dezoksycholanem ksylozy-lizyny
Wybierz wielkość
20 EA
280,00 zł
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
APHA, ISO 19250, ISO 6579
sterility
sterile
form
solid
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
storage condition
(Store dry and tightly closed)
plate diam.
90 mm
color
red
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.460731.052871.46189
form
solid
form
solid
form
granular
form
plate
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp. (spp.)
suitability
Salmonella spp.
suitability
Staphylococcus spp., bacteria
agency
APHA, ISO 6579, ISO 19250
agency
EP 2.6.12, USP 61
agency
APHA, ISO 19250, ISO 6579
agency
APHA, ISO 6888
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
ReadyPlate
General description
Agar XLD to selektywny agar, który umożliwia identyfikację gatunków Salmonella , a nie innych bakterii. Podłoże to opiera się na trzech systemach wskaźników:
  1. Degradacja ksylozy, laktozy i sacharozy do kwasu powoduje zmianę koloru czerwieni fenolowej na żółty.
  2. Produkcja siarkowodoru jest wskazywana przez tiosiarczan i sól żelaza (III), które reagują tworząc osad czarnego siarczku żelaza w koloniach.
  3. Pojawienie się fioletowego zabarwienia wokół kolonii z powodu wzrostu pH wskazuje na bakterie, które dekarboksylują lizynę do kadaweryny.
Reakcje te mogą przebiegać jednocześnie lub sukcesywnie i mogą powodować, że wskaźnik pH będzie wykazywał różne odcienie koloru lub może zmienić kolor z żółtego na czerwony po dłuższej inkubacji. Podłoże hodowlane jest umiarkowanie selektywne, więc wzrost niepożądanych organizmów jest tłumiony, podczas gdy poszukiwane bakterie można wstępnie pogrupować, odczytując efekt netto dysymilacji węglowodanów, dekarboksylacji lizyny i tworzenia siarkowodoru prowadzącego do czarnych kolonii. Agar jest środkiem zestalającym.
Application
Płytki agarowe ReadyPlate XLD są odpowiednie do izolacji i różnicowania Salmonelli z żywności i paszy dla zwierząt, wody i innych materiałów.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.