Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
603,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
3.55 psi ( 20 °C)
assay
≥92.5%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
55-57 °C ((lit.)), 55-57 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.06 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCl
InChI
[1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3], 1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
[XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N], XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N
Application
- For the introduction of the methoxymethyl (MOM) protecting group by converting alcohols to methoxy methyl (MOM) ethers.
- To prepare some methoxymethyl group containing metal complexes coordinated to carbonyl and dipyridyl ligands.
- In the preparation of fluorene/chloromethyl methyl ether cross-linked polymers by Friedel-Crafts polymerization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description - | description absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC) | description 95% |
| assay ≥92.5% | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay 95% |
| reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| bp 55-57 °C (lit.), 55-57 °C ((lit.)) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.06 g/mL at 25 °C, 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.1407 g/mL |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-30-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?