Przejdź do
116157
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
98%
Synonim(y):
2,5-Dibromo-p-xylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-038-2
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
solid
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)c(C)cc1Br
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene has been used in the preparation of 4,4″-diformyl-2′,5′-dimethyl-1,1′.4′,1″-terphenyl. It has also been used in the preparation of 1,4-diformyl-2,5-dimethylbenzene.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)