Przejdź do
116335
2-Chloro-6-methylpyridine
99%
Synonim(y):
6-Chloro-2-picoline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-241-6
Beilstein/REAXYS Number:
107187
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
99%
assay
99%
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
64-68 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-6-methylpyridine has been used for experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analyses, as well as for conformational studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)