Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 176,00 zł 149,60 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł 648,55 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-052-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
149,60 zł
Cena katalogowa176,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
bp
248-250 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C
SMILES string
O=C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
InChI key
ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description BioReagent, suitable for fluorescence, ~90% (HPLC) |
| assay 97% | assay 97% | assay ~90% (HPLC) |
| solubility H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C | solubility - | solubility aqueous base: soluble, DMSO: soluble, DMF: soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 248-250 °C (lit.) | bp - | bp - |
| form powder | form solid | form powder |
| mp 49-51 °C (lit.) | mp 242-246 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?