Przejdź do
13151
6-Benzylaminopurine
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-BAP, BA, N6-Benzyladenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.25
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-927-5
Beilstein/REAXYS Number:
19406
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
ign. residue
≤0.05%
mp
230-233 °C
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Benzylaminopurine was used as a plant growth regulator. It was also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3408200241
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
description
suitable for plant cell culture
description
Plant cell division factor.
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
mp
230-233 °C
mp
-
mp
-
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
-
ign. residue
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Benzylaminopurine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?