Przejdź do
136255
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
99%
Synonim(y):
2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, Menidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.10
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-790-3
Beilstein/REAXYS Number:
4032
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
Form:
powder
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
251-255 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI key
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole was used to study the mechanism of both the alkaline and acidic hydrolysis of tinidazole.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99C8400ABP244ENA947387459
description
99%
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
-
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
mp
251-255 °C (lit.)
mp
-
mp
251-255 °C (lit.)
mp
-
functional group
nitro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?