Przejdź do
15420
Boc-Gly-OH
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, Boc-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
721,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-864-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1101514
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Boc-Gly-OH, ≥99.0% (T)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
ign. residue
≤0.05%
mp
86-89 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChI key
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Application
Boc-Gly-OH can be used:
  • For the esterification reaction to synthesize N-Boc amino acid esters for peptide chemistry.
  • For the synthesis of tripeptide H-Gly-Pro-Glu-OH, analogs of neuroprotective drugs.
  • As a promoter for the allylation of hydrazones and isatin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47627
description
≥99.0% (T)
description
≥98.0% (T)
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
mp
86-89 °C
mp
174-178 °C, 174-175 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Gly-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?