Przejdź do
16005
Paraformaldehyde
meets analytical specification of DAC, 95.0-100.5%
Synonim(y):
Polyoxymethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2O)nH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03 (as monomer)
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
95.0-100.5%
Technique(s):
NMR: suitable
Vapor pressure:
<1.45 mmHg ( 25 °C)
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.03 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
assay
95.0-100.5%
form
powder
autoignition temp.
572 °F
quality
meets analytical specification of DAC
expl. lim.
73 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
residual solvents, in accordance, <0.1% sulfated ash, 10 ppm heavy metals (as Pb)
mp
120-170 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
in accordance for appearance of solution, suitable for acidity or alkalinity (complying)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Buffered picric acid-paraformaldehyde fixative is suitable for use in electron microscopy and light-microscopic immunocytochemistry.
Application
Paraformaldehyde was used in the preparation of azomethine ylide, required for the synthesis of amine-modifying single-walled carbon nanotubes. It was also used in the preparation of α-methylenechromanes, α-methylenequinoline and ortho-quinone methides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6148441244158127
description
meets analytical specification of DAC, 95.0-100.5%
description
reagent grade, crystalline
description
prilled, 95%
description
powder, 95%
assay
95.0-100.5%
assay
-
assay
95%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
alcohol and cold water: slightly soluble, ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
solubility
-
form
powder
form
crystalline
form
prilled
form
powder
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
30525-89-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.