Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 201,00 zł |
Informacje o tej pozycji
201,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
impurities
1-2% geranyl acetate
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description natural, 90% | description analytical standard | description ≥98%, stabilized, FCC, FG |
| assay 98% | assay 90% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.91 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 134 °C/25 mmHg (lit.) | bp 134 °C/25 mmHg (lit.) | bp 134 °C/25 mmHg (lit.) | bp 134 °C/25 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?