Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
640,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.460
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description natural, 90% | description 98% | description ≥98%, stabilized, FCC, FG |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 |
| grade analytical standard | grade Halal, natural, Kosher | grade - | grade Halal, Fragrance grade, FG, Kosher |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neryl acetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?