Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-206-0
Beilstein/REAXYS Number:
509162
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
286-287 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
COc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methoxyphenylacetonitrile has been isolated from the sponge Psammaplysilla purpurea.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
242.6 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
117 °C - DIN 51758
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?