Przejdź do
175161
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
98%
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2COCH2COC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-556-6
Beilstein/REAXYS Number:
2056991
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
assay
98%
form
liquid
impurities
0.1% 4,4′-methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
InChI key
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione (2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione) was used as a co-inducer in the production of human γ interferon (HuIFN-γ). It was also used as a beta-diketone chelating agent in the extraction of supercritical carbon dioxide.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)