Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł 131,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3CSnCl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
239-426-9
MDL number:
131,25 zł
Cena katalogowa175,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfunctional group
phenyl
SMILES string
Cl[Sn-](Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.5ClH.Sn/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;/h1-15H;5*1H;/q+1;;;;;;+4/p-5
InChI key
LJHTYNWDYRJYIH-UHFFFAOYSA-I
Application
Triphenylcarbenium pentachlorostannate can be used:
- In the study of cationic polymerization reactions of 3,6-dibromo-9-(2,3-epoxypropyl)carbazole using the microcalorimetric technique.
- In the synthesis of diarylcyclohexanones, the key intermediates for the preparation of antiprotozoals.
- As an initiator in the photopolymerization of carbazolyl derived epoxy monomers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 97% | description 98% |
| functional group phenyl | functional group phenyl | functional group thiol, phenyl | functional group phenyl, bromo |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?