Przejdź do
175609
Triethoxyphenylsilane
98%
Synonim(y):
Phenyltriethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
219,30 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
909,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Si(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.37
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-305-8
Beilstein/REAXYS Number:
2940602
MDL number:
219,30 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
597007
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
bp
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxyphenylsilane
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Urinary bladder
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)