Przejdź do
175641
Acetic anhydride-d6
99 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.13
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.13
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-697-0
Beilstein/REAXYS Number:
1910689
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.3875 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
General description
Acetic anhydride-d6 99 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Analytical method development
Features and Benefits
Features
- Ideal for Advanced mass spectrometry applications
- Enhances sensitivity in analytical techniques
- Supports high-throughput analysis in research
- Safe and effective for laboratory use
Benefits
- Increases sensitivity in mass spectrometry techniques
- Provides valuable insights for pharmacokinetic research
- Enhances understanding of protein interactions
- Supports innovative research in structural biology
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
455695
description
99 atom % D
description
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
mass shift
M+6
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)