Przejdź do
175676
Ammonium-d4 chloride
98 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
1062,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ND4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.52
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
EC Number:
234-607-9
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
powder
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % D
form
powder
technique(s)
NMR: suitable, bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-JBISRTOLSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
176575
description
98 atom % D
description
98 atom % D
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
solid
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
452 °C (subl.) (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12015-14-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)