Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
645,00 zł
vapor density
3.22 (184 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.5836 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay - | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+5 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -6 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp - | mp -78 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4165-61-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?