Przejdź do
175757
1-Butyl alcohol-OD
98 atom % D
Synonim(y):
1-Butan(ol-d), 1-Butanol-OD, Butyl alcohol-d
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.13
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-201-2
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3975 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
density
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UICOGKGYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)