Przejdź do
175773
Cyclohexanol-d12
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Cyclohexyl alcohol-d12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
603,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
2312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D11OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
266-389-6
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+12
603,50 zł
Cena katalogowa710,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 21 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
12.25 %
refractive index
n20/D 1.4608 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
732338151866615641
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, 96% (CP)
description
≥99.6 atom % D
description
99 atom % D
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+10
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥99.6 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
96% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.4608 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
-
bp
160-161 °C (lit.)
bp
130-131 °C
bp
80.7 °C (lit.)
bp
50 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
66522-78-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)