Przejdź do
175994
Methylamine-d2 deuteriochloride
≥98 atom % D
Synonim(y):
Methylammonium-d3 chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3ND2·DCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.54
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-847-5
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
form
solid
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i/hD3
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-ZRLBSURWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
613649
description
≥98 atom % D
description
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+8
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)