Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 155,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
155,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
172 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents
Catalyst for:
- Regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides
- Polarity reversal
Used to study
- Electrodeposition condition effects on magnetism of cobalt-iron magnetic films
- Boron-nitrogen bond dissociation energies and physiological activities of boronated compounds
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 97% |
| assay 97% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| bp 172 °C (lit.) | bp - | bp 97 °C/12 mmHg (lit.) |
| form solid | form - | form liquid |
| mp 92-94 °C (lit.) | mp 97-99 °C (lit.) | mp −4 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?