Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaBD3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.86
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
247-318-8
MDL number:
eCl@ss:
32129090
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
≥96% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
≥96% (CP)
form
powder
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
InChI key
CVDUGUOQTVTBJH-MUTAZJQDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97 atom % D, ≥96% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 90% (CP) | description 40 wt. % in D2O, 99 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+4 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| assay ≥96% (CP) | assay - | assay 90% (CP) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder or chunks | form liquid |
| mp >242 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?