Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 987,00 zł 838,95 zł |
Informacje o tej pozycji
838,95 zł
Cena katalogowa987,00 złZaoszczędź 15%mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
feature
hydrophobic
concentration
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder |
| density 0.958 g/mL at 25 °C | density 1.27 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.27 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.27 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mol wt average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)) | mol wt - | mol wt - | mol wt average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)) |
| feature hydrophobic | feature - | feature - | feature hydrophobic |
| concentration 50 wt. % in isopropanol | concentration - | concentration - | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?