Przejdź do
191663
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-502-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
229-231 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
SMILES string
Cl.NCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChI key
DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrobenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of an azobenzene amino acid used as photo-inducible conformational switch in polypeptides. It was also used in the synthesis of 2,4-dimethoxybenzylidene-3-nitrobenzylamine.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)