Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł 349,35 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-216-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
349,35 zł
Cena katalogowa411,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI key
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dichloroiodobenzene was used as selective reagent for the derivatization of proximinal bifunctional compounds.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 56-58 °C (lit.) | mp 27-29 °C (lit.) |
| form solid | form - |
| functional group chloro, iodo | functional group iodo, chloro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?