Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3130,00 zł 2660,50 zł |
Informacje o tej pozycji
531,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
flakes
purified by
sublimation
reaction suitability
core: chromium, reagent type: inorganic catalyst
impurities
<0.2% water
density
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by sublimation, 99% | description 99.99% trace metals basis | description powder, 99.99% trace metals basis | description 96% |
| form flakes | form flakes | form powder | form solid |
| assay 99% | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 2.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.76 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities <0.2% water | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| purified by sublimation | purified by - | purified by - | purified by - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(III) chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
what is the trace sulfate content of this product in mg/kg?
1 answer-
Trace analysis testing is not performed on this material. Currently, there is no product option available that is tested for sulfur content.