Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 892,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
892,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: arsenic
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
130.2 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
InChI key
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description ACS reagent (primary standard) |
| form liquid | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.95-100.05% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| mp −16 °C (lit.) | mp - |
| density 2.15 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7784-34-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?