Przejdź do
213934
Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
solid
Synonim(y):
Bis(triphenylphosphine)nickel(0)dicarbonyl, Dicarbonylbis(triphenylphosphine)nickel(0), Nickel(0)bis(triphenylphosphine) dicarbonyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2Ni(CO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
639.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-851-9
MDL number:
eCl@ss:
32039090
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
206-209 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;/h2*1-15H;;;
InChI key
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Cyclotrimerization reactions
  • Cyclooligomerization reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
237116370193
description
-
description
synthesis grade
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhenium, reagent type: catalyst
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
206-209 °C (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13007-90-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)