Przejdź do
220108
Isovanillic acid
97%
Synonim(y):
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-430-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
250-253 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
General description
Rate of oxidation of isovanillic acid by washed cells of Pseudomonas putida has been reported.
Application
Isovanillic acid has been used in the synthesis of opiate alkaloid precursor, dihydrothebainone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)