Przejdź do
222011
Copper(II) chloride
97%, powder
Synonim(y):
Cupric chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
62,20 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
741,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-210-2
MDL number:
62,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Copper(II) chloride, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
mp
620 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Application
Used with palladium in a catalytic synthesis of 3-haloindoles via an annulation process.
Copper(II) chloride may be used in the preparation of copper(II)-chitosan complexes with potential applications in biomedical devices as antibiotic-free antibacterial biomaterials due to their cytocompatibility and antibacterial property.
Effective catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols, using mild conditions and in high yields.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203149451665751944
description
97%
description
99.999% trace metals basis
description
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
description
powder, 99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: copper
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: copper
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
assay
97%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
620 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
mp
620 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?