Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO2C(CH3)2CCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.91
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-293-4
Beilstein/REAXYS Number:
1935464
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
bp
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
InChI key
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
The solvolysis rate constants of 2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate in binary and pure solvents was studied.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?