Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
powder or chunks
bp
202 °C/at 1-3 hPa
mp
171-175 °C (lit.), 175-171 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 0.6 M in toluene | description 40% in THF | description 1.0 M in THF |
| assay 95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or chunks | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 202 °C/at 1-3 hPa | bp - | bp - | bp - |
| mp 175-171 °C (lit.), 171-175 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Hexamethyldisilazane sodium salt | - | CAS 1070-89-9 sodium bis(trimethylsilyl)amide, sodium bis(trimethylsilyl)amide reagent for enolization, sodium bis(trimethylsilyl)amide solution, NaHMDS solution for synthesis, ACS grade sodium bis(trimethylsilyl)amide, sodium bis(trimethylsilyl)amide in quantities, HMN-Na Sol for carbonyl enolization, Hexamethyldisilazane sodium salt solution, sodium bis(trimethylsilyl)amide for primary amine synthesis, sodium bis(trimethylsilyl)amide reagent for Wittig reaction, NaHMDS solution for aminomethylation, NaHMDS solution for laboratory applications, high purity sodium bis(trimethylsilyl)amide | - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?