Przejdź do
238317
Ethyl methyl sulfide
96%
Synonim(y):
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-868-4
Beilstein/REAXYS Number:
1696871
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
96%
Form:
liquid
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
272 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CCSC
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
InChI key
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Microwave spectra of the trans isomer of ethyl methyl sulfide and its 10 isotopic species has been investigated. Chlorination of ethyl methyl sulfide with N-chlorosuccinimide and sulfuryl chloride has been reported.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)