Przejdź do
242594
sec-Butyl acetate
99%
Synonim(y):
(±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, Acetic acid sec-butyl ester, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl ethanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(CH3)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-300-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4 (vs air)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
7.5 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: slightly soluble(lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
124311B89000513121
description
99%
description
98%
description
99%
description
96%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
assay
96%
solubility
water: slightly soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
mp
−99 °C (lit.)
mp
-
mp
−72 °C (lit.)
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3928 (lit.)
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)