Przejdź do
249491
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
95%, powder
Synonim(y):
NSC 136459, Tris(p-chlorophenyl)phosphine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
379,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClC6H4)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
214-596-7
MDL number:
379,10 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tris(4-chlorophenyl)phosphine, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
100-103 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
Clc1ccc(cc1)P(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H12Cl3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
InChI key
IQKSLJOIKWOGIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Preparation of chromans and (E,E)-1,3-dienes via reaction of γ-substituted allenoates with aldehydes
  • Solvent-free Heck reactions
Cocatalyst in:
  • Regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes and enynes with alkyl Grignard reagents
  • Rhodium-catalyzed coordination-assisted regioselective alkenylation of aromatic C-H bonds with terminal silylacetylenes
  • Rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Platinum-catalyzed allylation reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
336874336920692573
description
95%
description
95%
description
97%
description
-
assay
95%
assay
95%
assay
97%
assay
-
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: rhodium
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
100-103 °C (lit.)
mp
-
mp
40-43 °C (lit.)
mp
155-156 °C (D)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)